Inserts for screw neck vials
With flat bottom, 0,25 ml, Verre, Non
N° de catalogue REST24510
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These inserts can be used with 2 ml, 8 mm screw neck vials.
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Capacité:0,25 ml
- Désignation:With flat bottom
- Matière:Verre
- Seq:03