Flow controllers, Veriflo
15 – 30 ml/min, Acier inoxydable, Replacement orifice, 0,076 mm
N° de catalogue REST24248
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Spécifications
- Ø:0,076 mm
- Débit maximal:15 – 30 ml/min
- Désignation:Replacement orifice
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:111
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.