Flow controllers, Veriflo
4 – 8 ml/min, Acier inoxydable traité Siltek®, Replacement orifice, 0,041 mm
REST24234
: Restek
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
- Ø:0,041 mm
- Débit maximal:4 – 8 ml/min
- Désignation:Replacement orifice
- Matière:Acier inoxydable traité Siltek®
- Seq:106
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.