Liners d'injection Restek
Uniliner Auto SYS percé (trou à proximité de la partie inférieure) pour échantillons traces et actifs, hautes récupération et linéarité, 6,2 mm, 4,0 mm, 92,1 mm
N° de catalogue REST21293
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:6,2 mm
- Ø int.:4,0 mm
- Désignation:Uniliner Auto SYS percé (trou à proximité de la partie inférieure) pour échantillons traces et actifs, hautes récupération et linéarité
- Longueur:92,1 mm
- Seq:099