Caps for screw thread vials
Open-hole caps, PP, black
N° de catalogue REST21177
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
Black PP, open hole caps fit all 2,0 ml, 12×32 mm, screw-thread 8 mm/425 vial-based autosamplers.
Spécifications
- Désignation:Open-hole caps, PP, black
- Seq:02