Liners d'injection Restek
Revêtement sans division de précision avec laine désactivée pour échantillons sales et échantillons traces, 8,0 mm, 5,0 mm, 105 mm
N° de catalogue REST21029
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:8,0 mm
- Ø int.:5,0 mm
- Désignation:Revêtement sans division de précision avec laine désactivée pour échantillons sales et échantillons traces
- Longueur:105 mm
- Seq:114