Liners d'injection Restek
Fente, universelle pour les analyses les plus courantes, 5,0 mm, 3,5 mm, 99 mm
N° de catalogue REST20861
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:5,0 mm
- Ø int.:3,5 mm
- Désignation:Fente, universelle pour les analyses les plus courantes
- Longueur:99 mm
- Seq:079
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.