Liners d'injection Restek
Fente, universelle pour les analyses les plus courantes, 5,0 mm, 3,5 mm, 99 mm
N° de catalogue REST20861
Fournisseur:   Restek
Liners d'injection Restek
N° de catalogue REST20861
Fournisseur:  Restek
Liners d'injection Restek
Liners d'injection Restek
Fente, universelle pour les analyses les plus courantes, 5,0 mm, 3,5 mm, 99 mm
Prix
171,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
  • Ø ext.:
    5,0 mm
  • Ø int.:
    3,5 mm
  • Désignation:
    Fente, universelle pour les analyses les plus courantes
  • Longueur:
    99 mm
  • Seq:
    079
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.