Brij® 35
Brij® 35
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue MOLE34909650-100G
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Brij® 35
N° de catalogue MOLE34909650-100G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  9002-92-0
Brij® 35
Flacon verre pour solides, 100 g
Numéro CAS:  9002-92-0
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
  • Numéro CAS:9002-92-0
  • Formule:C₅₈H₁₁₈O₂₄
  • Numéro MDL:MFCD00080891
  • Poids moléculaire:1199.56 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-002-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g
Spécifications