Thymolphthaleine
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE40922033-100G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Thymolphthaleine
N° de catalogue MOLE40922033-100G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 125-20-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numéro CAS:125-20-2
- Formule:C₂₈H₃₀O₄
- Numéro MDL:MFCD00005909
- Poids moléculaire:430.54 g/mol
- Index Merck:12,09542
- Point de fusion:253 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-729-7
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g