DEPC
DEPC
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue MOLE22057917-25G
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
DEPC
N° de catalogue MOLE22057917-25G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  1609-47-8
DEPC
Flacon verre pour solides, 25 g
Numéro CAS:  1609-47-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • Numéro CAS:1609-47-8
  • Formule:O(COOC₂H₅)₂
  • Numéro MDL:MFCD00009106
  • Poids moléculaire:162.14 g/mol
  • Index Merck:13,08088
  • Point d'ébullition:93 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,123 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:69 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:216-542-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g