Imidazole
Glass bottle for solids, 500 g
MOLE21611083-500G
Marketsource
: Molekula
: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- :288-32-4
- :C₃H₄N₂
- :MFCD00005183
- :68.08 g/mol
- :13,04935
- :255 °C (1013 hPa)
- :89…90 °C
- :1,18 g/cm³ (20 °C)
- :135 °C
- :Température ambiante
- :206-019-2
- :2923
- :8,III
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g