Acide L(+)-ascorbique
Acide L(+)-ascorbique
Flacon plastique, 1 kg
N° de catalogue MOLE35196085-1KG
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Acide L(+)-ascorbique
N° de catalogue MOLE35196085-1KG
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique
Acide L(+)-ascorbique
Flacon plastique, 1 kg
Numéro CAS:  50-81-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • Numéro CAS:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Poids moléculaire:176.13 g/mol
  • Index Merck:13,00837
  • Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:190…192 °C
  • Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg