Brij® 35
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue MOLE34909650-1KG
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
- Numéro CAS:9002-92-0
- Formule:C₅₈H₁₁₈O₂₄
- Numéro MDL:MFCD00080891
- Poids moléculaire:1199.56 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:500-002-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



