Extraction thimbles
Extraction thimbles
33× 80 mm, 2,0 mm
Catalog # MANA645951
Supplier:   MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Catalog # MANA645951
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Extraction thimbles
33× 80 mm, 2,0 mm
Price
107,00 €
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
  • Fat determination in food and feed
  • Determination of binder content in asphalt
  • Analysis of soil contaminants
  • Determination of additives in rubber and elastomers
Specifications
  • Ø int.×h:
    33× 80 mm
  • Seq:
    24
  • Épaisseur:
    2,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.