Tubes, caoutchouc
5,0 mm, 1,5 mm, 8,0 mm, rouge
  ROTH0674.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Tubes, caoutchouc
  ROTH0674.1
 :  Roth Carl
Marketsource
Tubes, caoutchouc
5,0 mm, 1,5 mm, 8,0 mm, rouge
1 * 10 m
Natural rubber (NR), red.
  • Temperature resistance −10 to +50 °C
  • Not pressure resistant
  • Hardness: 45 Shore A
  • Tube Ø ext.:
    8,0 mm
  • Tube Ø int.:
    5,0 mm
  • Épaisseur de paroi:
    1,5 mm
  • Couleur:
    rouge