Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Funnels with short stem

Funnels with short stem

80 mm, 8 mm, 60 mm
  ROTH0584.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Funnels with short stem
  ROTH0584.1
 :  Roth Carl
Marketsource
Funnels with short stem

80 mm, 8 mm, 60 mm

 
 
   
1 * 1 ST
 

Funnels, made of natural coloured HDPE, with smooth surface.

With lifting eye and 4 ventilation ribs (except ROTH0583.1).

Levering: ROTHA828.1 is delivered with sieve Ø 50 mm, mesh size 0,4 mm.

 
  • Ø ext. entonnoir sup.:
    60 mm
  • Longueur:
    80 mm
  • Seq:
    02
  • Ø ext. tige:
    8 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.