Funnels with short stem
60 mm, 3 mm, 50 mm
N° de catalogue ROTH0583.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Funnels, made of natural coloured HDPE, with smooth surface.
With lifting eye and 4 ventilation ribs (except ROTH0583.1).
Livraison: ROTHA828.1 is delivered with sieve Ø 50 mm, mesh size 0,4 mm.
Spécifications
- Ø ext. entonnoir sup.:50 mm
- Longueur:60 mm
- Seq:01
- Ø ext. tige:3 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



