Pyridine
Glass bottle, 2,5 L
N° de catalogue ROTH9729.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Azabenzene, Azine
- Numéro CAS:110-86-1
- Formule:C₅H₅N
- Numéro MDL:MFCD00011732
- Poids moléculaire:79.1 g/mol
- Index Merck:13,08060
- Point d'ébullition:115 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–44 °C
- Densité:0,983 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:17 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-809-9
- UN:1282
- ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L