PIPES
PIPES
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue ROTH9156.3
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
PIPES
N° de catalogue ROTH9156.3
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  5625-37-6
PIPES
PIPES
Glass bottle for solids, 250 g
Numéro CAS:  5625-37-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
  • Numéro CAS:5625-37-6
  • Formule:C₈H₁₈N₂O₆S₂
  • Numéro MDL:MFCD00006159
  • Poids moléculaire:302.37 g/mol
  • Index Merck:12,07633
  • Point d'ébullition:499 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:300 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:227-057-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    250 g