Acétonitrile
Flacon Verre, 2,5 L
Catalog # ROTH8825.2
Flammable
Irritant
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Acétonitrile
Catalog # ROTH8825.2
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  75-05-8
Acétonitrile
Acétonitrile
Flacon Verre, 2,5 L
CAS Number:  75-05-8
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • CAS Number:75-05-8
  • Formula:H₃CCN
  • MDL Number:MFCD00001878
  • Molecular Weight:41.05 g/mol
  • Merck Index:13,00071
  • Boiling Pt:81,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–45,7 °C
  • Density:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:2 °C (coupe fermée)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
Specifications