Acétonitrile
5 L
ROTH8824.3
Marketsource
: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- :75-05-8
- :H₃CCN
- :MFCD00001878
- :41.05 g/mol
- :13,00071
- :81,6 °C (1013 hPa)
- :–45,7 °C
- :0,782 g/cm³ (20 °C)
- :2 °C (coupe fermée)
- :Température ambiante
- :200-835-2
- :1648
- :3,II
- :01-2119471307-38
- Cdt:5 L