Ether diéthylique
35 L
  ROTH8810.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Ether diéthylique
  ROTH8810.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  60-29-7
Ether diéthylique
Ether diéthylique
35 L
 :  60-29-7
1 * 35 L
 :  Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
  •  :60-29-7
  •  :(CH₃CH₂)₂O
  •  :MFCD00011646
  •  :74.12 g/mol
  •  :12,03852
  •  :35 °C (1013 hPa)
  •  :–123 °C
  •  :0,7135 g/cm³ (20 °C)
  •  :–40 °C
  •  :Température ambiante
  •  :200-467-2
  •  :1155
  •  :3,I
  •  :01-2119535785-29
  • Cdt:
    35 L