Ether diéthylique
Ether diéthylique
5 L
N° de catalogue ROTH8810.2
Inflammable
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Ether diéthylique
N° de catalogue ROTH8810.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  60-29-7
Ether diéthylique
Ether diéthylique
5 L
Numéro CAS:  60-29-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
  • Numéro CAS:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Poids moléculaire:74.12 g/mol
  • Index Merck:12,03852
  • Point d'ébullition:35 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–123 °C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–40 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-467-2
  • UN:1155
  • ADR:3,I
  • REACH:01-2119535785-29
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 L
Spécifications