Chloroforme
Chloroforme
10 L
N° de catalogue ROTHY015.3
Toxique
Santé
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Chloroforme
N° de catalogue ROTHY015.3
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  67-66-3
Chloroforme
Chloroforme
10 L
Numéro CAS:  67-66-3
Prix
239,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
  • Numéro CAS:67-66-3
  • Formule:CHCl₃
  • Numéro MDL:MFCD00000826
  • Poids moléculaire:119.38 g/mol
  • Index Merck:13,02160
  • Point d'ébullition:61,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–63 °C
  • Densité:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-663-8
  • UN:1888
  • ADR:6.1,III
  • REACH:05-2114614906-45
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 L