Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse

Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse

10 L
N° de catalogue ROTH8655.2
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse
N° de catalogue ROTH8655.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse

10 L

Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    10 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.