Sodium sulfate
25 kg
N° de catalogue ROTH8631.5
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
- Numéro CAS:7757-82-6
- Formule:Na₂SO₄
- Numéro MDL:MFCD00003504
- Poids moléculaire:142.04 g/mol
- Index Merck:12,08829
- Point d'ébullition:1429 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:888 °C
- Densité:2,7 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-820-9
Spécifications
Spécifications
- Cdt:25 kg