Dichlorométhane
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTH8424.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Methylene chloride, DCM
- Numéro CAS:75-09-2
- Formule:CH₂Cl₂
- Numéro MDL:MFCD00000881
- Poids moléculaire:84.93 g/mol
- Index Merck:12,06140
- Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95 °C
- Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-838-9
- UN:1593
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L