Potassium nitrate
Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Catalogus # ROTH8001.2
Oxiderend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Potassium nitrate
Catalogus # ROTH8001.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  7757-79-1
Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 2,5 kg
CAS-nummer:  7757-79-1
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Nitrate of Potash
  • CAS-nummer:7757-79-1
  • Formule:KNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • Merck index:13,07733
  • Smelten Pt:334 °C
  • Dichtheid:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Température ambiante
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • BEREIKEN:01-2119488224-35
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    2,5 kg
Specificaties