Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue ROTH8001.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Potassium nitrate
N° de catalogue ROTH8001.1
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 7757-79-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Nitrate of Potash
- Numéro CAS:7757-79-1
- Formule:KNO₃
- Numéro MDL:MFCD00011409
- Poids moléculaire:101.1 g/mol
- Index Merck:13,07733
- Point de fusion:334 °C
- Densité:2,109 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-818-8
- UN:1486
- ADR:5.1,III
- REACH:01-2119488224-35
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g