Iode
Iode
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue ROTH7935.2
Santé
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Iode
N° de catalogue ROTH7935.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7553-56-2
Iode
Flacon verre pour solides, 1 kg
Numéro CAS:  7553-56-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7553-56-2
  • Formule:I₂
  • Numéro MDL:MFCD00011355
  • Poids moléculaire:253.81 g/mol
  • Index Merck:13,05036
  • Point d'ébullition:184,3 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:114 °C
  • Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications