Phénol
Flacon verre pour solides, 1 kg
  ROTH0040.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Phénol
  ROTH0040.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  108-95-2
Phénol
Flacon verre pour solides, 1 kg
 :  108-95-2
1 * 1 kg
 :  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  •  :108-95-2
  •  :C₆H₅OH
  •  :MFCD00002143
  •  :94.11 g/mol
  •  :12,07390
  •  :181,7 °C (1013 hPa)
  •  :40,8 °C
  •  :1,0722 g/cm³ (20 °C)
  •  :81 °C
  •  :Température ambiante
  •  :203-632-7
  •  :1671
  •  :6.1,II
  •  :01-2119471329-32
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg