Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium sulfate

Sodium sulfate

5 kg
N° de catalogue ROTHP032.3
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Sodium sulfate
N° de catalogue ROTHP032.3
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7757-82-6
Sodium sulfate
Sodium sulfate

5 kg

Numéro CAS:  7757-82-6
Prix
112,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  • Numéro CAS:7757-82-6
  • Formule:Na₂SO₄
  • Numéro MDL:MFCD00003504
  • Poids moléculaire:142.04 g/mol
  • Index Merck:12,08829
  • Point d'ébullition:1429 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:888 °C
  • Densité:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-820-9

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    5 kg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.