Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium sulfate

Sodium sulfate

Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue ROTHP032.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Sodium sulfate
N° de catalogue ROTHP032.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7757-82-6
Sodium sulfate
Sodium sulfate

Glass bottle for solids, 500 g

Numéro CAS:  7757-82-6
Prix
17,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  • Numéro CAS:7757-82-6
  • Formule:Na₂SO₄
  • Numéro MDL:MFCD00003504
  • Poids moléculaire:142.04 g/mol
  • Index Merck:12,08829
  • Point d'ébullition:1429 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:888 °C
  • Densité:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-820-9

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g

Spécifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.