Tubes, caoutchouc
12,0 mm, 2,5 mm, 17,0 mm, rouge
N° de catalogue ROTHT981.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Tubes, caoutchouc
N° de catalogue ROTHT981.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Tubes, caoutchouc
12,0 mm, 2,5 mm, 17,0 mm, rouge
Prix
62,15 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 m
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), red.
  • Temperature resistance −10 to +50 °C
  • Not pressure resistant
  • Hardness: 45 Shore A
Spécifications
  • Tube Ø ext.:
    17,0 mm
  • Tube Ø int.:
    12,0 mm
  • Épaisseur de paroi:
    2,5 mm
  • Couleur:
    rouge