Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
1-Méthylimidazole

1-Méthylimidazole

Glass bottle, 100 mL
N° de catalogue ROTHN353.1
Corrosif
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
1-Méthylimidazole
N° de catalogue ROTHN353.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  616-47-7
1-Méthylimidazole

Glass bottle, 100 mL

Numéro CAS:  616-47-7
Prix
23,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
  • Numéro CAS:616-47-7
  • Formule:C₄H₆N₂
  • Numéro MDL:MFCD00005292
  • Poids moléculaire:82.11 g/mol
  • Point d'ébullition:198 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–2 °C
  • Densité:1,03 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:92 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:210-484-7
  • UN:3267
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 mL

Spécifications