Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROTHT197.1
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse
N° de catalogue ROTHT197.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
21,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
Spécifications