Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse
5 L
N° de catalogue ROTHT196.3
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse
N° de catalogue ROTHT196.3
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5 L
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



