Acétonitrile
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTHT195.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Acétonitrile
N° de catalogue ROTHT195.2
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 75-05-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- Numéro CAS:75-05-8
- Formule:H₃CCN
- Numéro MDL:MFCD00001878
- Poids moléculaire:41.05 g/mol
- Index Merck:13,00071
- Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–45,7 °C
- Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-835-2
- UN:1648
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471307-38
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Cat. No.:ROTHT195.2
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health