Acide acétique 96% ≥96%
Acide acétique 96% ≥96%
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTHT179.2
Inflammable
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Acide acétique 96% ≥96%
N° de catalogue ROTHT179.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  64-19-7
Acide acétique 96% ≥96%
Acide acétique 96% ≥96%
Flacon Verre, 2,5 L
Numéro CAS:  64-19-7
Prix
69,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • Numéro CAS:64-19-7
  • Formule:H₃CCOOH
  • Numéro MDL:MFCD00036152
  • Poids moléculaire:60.05 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
Spécifications