Potassium dichromate
Potassium dichromate
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue ROTHP744.1
Oxydant
Toxique
Corrosif
Santé
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Potassium dichromate
N° de catalogue ROTHP744.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7778-50-9
Potassium dichromate
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  7778-50-9
Prix
119,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7778-50-9
  • Formule:K₂Cr₂O₇
  • Numéro MDL:MFCD00011367
  • Poids moléculaire:294.18 g/mol
  • Index Merck:12,07790
  • Point d'ébullition:500 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:398 °C
  • Densité:2,67 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-906-6
  • UN:3087
  • ADR:5.1,II
  • REACH:01-2119454792-32
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications