DEPC
Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue ROTHK028.3
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
- Numéro CAS:1609-47-8
- Formule:O(COOC₂H₅)₂
- Numéro MDL:MFCD00009106
- Poids moléculaire:162.14 g/mol
- Index Merck:13,08088
- Point d'ébullition:93 °C (1013 hPa)
- Densité:1,123 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:69 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:216-542-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 mL
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



