Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
DEPC

DEPC

Flacon Verre, 25 mL
N° de catalogue ROTHK028.1
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
DEPC
N° de catalogue ROTHK028.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  1609-47-8
DEPC

Flacon Verre, 25 mL

Numéro CAS:  1609-47-8
Prix
79,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • Numéro CAS:1609-47-8
  • Formule:O(COOC₂H₅)₂
  • Numéro MDL:MFCD00009106
  • Poids moléculaire:162.14 g/mol
  • Index Merck:13,08088
  • Point d'ébullition:93 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,123 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:69 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:216-542-8
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    25 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.