Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Flacon Verre, 1 L
  ROTHK016.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
  ROTHK016.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7553-56-2
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Flacon Verre, 1 L

 :  7553-56-2
 
45,90 €
   
1 * 1 L
 
  •  :7553-56-2
  •  :I₂
  •  :MFCD00011355
  •  :253.81 g/mol
  •  :Température ambiante
  •  :231-442-4
  •  :3264
  •  :8,II
 

 

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L

 

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.