Potassium bromure
Glass bottle for solids, 500 g
ROTHA137.2
Marketsource
- :7758-02-3
- :KBr
- :MFCD00011358
- :119 g/mol
- :13,07701
- :1435 °C (1013 hPa)
- :730 °C
- :2,75 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-830-3
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g