Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Potassium bromure

Potassium bromure

Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue ROTHA137.1
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Potassium bromure
N° de catalogue ROTHA137.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7758-02-3
Potassium bromure

Glass bottle for solids, 100 g

Numéro CAS:  7758-02-3
Prix
26,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7758-02-3
  • Formule:KBr
  • Numéro MDL:MFCD00011358
  • Poids moléculaire:119 g/mol
  • Index Merck:13,07701
  • Point d'ébullition:1435 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:730 °C
  • Densité:2,75 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-830-3
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g

Spécifications