3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Glass bottle for solids, 5 g
  ROTH6350.2
Marketsource
 :   Roth Carl
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
  ROTH6350.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Glass bottle for solids, 5 g
 :  54827-17-7
1 * 5 g
 :  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  •  :54827-17-7
  •  :C₁₆H₂₀N₂
  •  :MFCD00007748
  •  :240.35 g/mol
  •  :402 °C (1013 hPa)
  •  :166…170 °C
  •  :Température ambiante
  •  :259-364-6
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g