3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue ROTH6350.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
N° de catalogue ROTH6350.1
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 54827-17-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:166…170 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:259-364-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g