Ether diéthylique
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROTH5920.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
- Numéro CAS:60-29-7
- Formule:(CH₃CH₂)₂O
- Numéro MDL:MFCD00011646
- Poids moléculaire:74.12 g/mol
- Index Merck:12,03852
- Point d'ébullition:35 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–123 °C
- Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–40 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-467-2
- UN:1155
- ADR:3,I
- REACH:01-2119535785-29
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L