D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue ROTH5840.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
D-(+)-Cellobiose
N° de catalogue ROTH5840.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  528-50-7
D-(+)-Cellobiose
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  528-50-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • Numéro CAS:528-50-7
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
  • Numéro MDL:MFCD00136034
  • Poids moléculaire:342.30 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-436-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g