Fluorescéine sodium
Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue ROTH5283.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Fluorescéine sodium
N° de catalogue ROTH5283.2
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 518-47-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
- Numéro CAS:518-47-8
- Formule:C₂₀H₁₀Na₂O₅
- Numéro MDL:MFCD00167039
- Poids moléculaire:376.28 g/mol
- Index Merck:13,04185
- Point de fusion:> 300 °C
- Densité:1,601 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:208-253-0
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



